L/S®精密PharmaPure泵管,用于Masterflex® L/S®泵,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA06435-13EA 0 CNY
MFLA06435-13 MFLA06435-14 MFLA06435-16 MFLA06435-17 MFLA06435-18 MFLA06435-25
L/S®精密PharmaPure泵管,用于Masterflex® L/S®泵,Avantor®
胶管 泵管
剥蚀率极低,确保流体纯度—尤适于输送敏感性流体和贵重流体及过滤应用场合。
  • 无毒、非溶血型泵管、生物兼容性极佳
  • 使用寿命长,可在高达每平方英寸40磅的持续压力下泵送流体
  • 析出量小、透气性差
  • 符合FDA及USP四级标准。
用途:制药、生物技术和食品用途。
特点:在高达60磅/平方英寸(4巴)压力下具备长寿命、优良的生物兼容性、低渗出和极低的剥落性。灰白色不透明。