黑色橡胶真空管
供应商: MASTERFLEX PREMIUM
96143-01 96143-02 96143-04 96143-06 96143-08 96143-10 96143-12 96143-14 96143-16
MFLB96143-01EA 0 CNY
MFLB96143-01 MFLB96143-02 MFLB96143-04 MFLB96143-06 MFLB96143-08 MFLB96143-10 MFLB96143-12 MFLB96143-14 MFLB96143-16
黑色橡胶真空管
胶管 Transfer Tubing
Ideal for vacuum and pressure applications.
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
应用范围: 一般实验室和工业用途的真空和压力应用
特点: 壁厚、柔性好、不透明
温度范围: 0°F 到 150°F
灭菌: 环氧乙烷或 15 psi 下高压灭菌 30 分钟。