Flexelene 柔韧聚乙烯管
供应商: MASTERFLEX PREMIUM
96155-00 96155-02 96155-04 96155-06 96155-10 96155-12
MFLB96155-00EA 0 CNY
MFLB96155-00 MFLB96155-02 MFLB96155-04 MFLB96155-06 MFLB96155-10 MFLB96155-12
Flexelene 柔韧聚乙烯管
胶管 Transfer Tubing
该管兼具聚乙烯胶管极佳的化学惰性和软管的柔韧性特点。
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
应用范围:食品和饮料加工、仪器仪表、纯净水输送、水处理。
特点: 不含增塑剂,硬度 78 A,使用倒钩式管接头,耐磨,具有优良的化学相容性,经济。彩色 Flexelene™ 管按要求供应。
认证: 使用 NSF 国际标准 51 和 61 列出的化合物制成,符合 FDA 的相关规定
温度范围:-40°F 到 170°F(-40°C 到 76°C)
灭菌:环氧乙烷灭菌。