L/S®精密Tygon化学用(2001)泵管,用于Masterflex® L/S®泵,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA06475-13EA 0 CNY
MFLA06475-13 MFLA06475-14 MFLA06475-16 MFLA06475-17 MFLA06475-18 MFLA06475-25
L/S®精密Tygon化学用(2001)泵管,用于Masterflex® L/S®泵,Avantor®
胶管 泵管
可与腐蚀性化学试剂相容—甚至是丁酮!
  • 出色的耐化学性—耐丙酮、二甲亚砜、酮类等等
  • 成本效益良好,可很好地替代含氟聚合物或氟橡胶
  • 符合 FDA 规定
  • 注:Tygon® 化工泵管仅适用于 Easy-Load® 和 Easy-Load® II 泵头。
L/S® Precision Tygon®化学泵管是透明柔韧的蠕动泵管,它具有出色的化学相容性。这一材质能和许多腐蚀性强的流体相容,包括浓酸、强碱和有机溶剂。管身透明,因此便于查看流量;不含塑化剂,从而能保持流体纯度。
Masterflex® Tygon®化学泵管专为Masterflex®和其他蠕动泵设计制造并精密成型,确保在这类泵中实现最优性能。泵管已经过出厂测试和光学检测,有所有Masterflex® L/S®精密泵管和高性能精密泵管的尺寸,以及所有I/P®精密泵管的尺寸。
如需交互式化学相容表,请点击本页顶部的技术信息标签。