Masterflex® Ismatec® 溶剂/碳氢化合物微径管,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA95712-12EA 0 CNY
MFLA95712-12 MFLA95712-14 MFLA95712-18 MFLA95712-26 MFLA95712-28 MFLA95712-30 MFLA95712-32 MFLA95712-34 MFLA95712-36 MFLA95712-40 MFLA95712-42 MFLA95712-44 MFLA95712-48 MFLA95712-10 MFLA95712-22 MFLA95712-24 MFLA95712-38
Masterflex® Ismatec® 溶剂/碳氢化合物微径管,Avantor®
胶管 泵管
Specifically designed for use with hydrocarbons, petroleum products and distillates.
  • 此类管抗氧化,抗紫外线照射,—不龟裂,不膨胀,不硬化。
  • 管道半透明,黄色。
  • 适用温度范围:-50至74°摄氏度(-58 至 165°华氏度)。
专为与溶剂/烃类自动分析/微孔颜色编码卡口式管结合使用而设计。
溶剂/烃类自动分析/微孔管和其他微孔管可在线订购。单击任一自动分析微孔管类别即可查看所有型号。
请查看我们所有的双卡口式和三卡口式管和加长管材质,或联系我们的应用专家寻求个人协助。