Masterflex® 汇流板混合电磁阀,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PREMIUM
01356-00 01356-02 01356-03 01356-07 01356-08 01356-10 01356-14 01356-20 01356-22 01356-01 01356-04 01356-05 01356-09 01356-11 01356-12 01356-16 01356-18 01356-19 01356-21 01356-23
MFLB01356-00EA 0 CNY
MFLB01356-00 MFLB01356-02 MFLB01356-03 MFLB01356-07 MFLB01356-08 MFLB01356-10 MFLB01356-14 MFLB01356-20 MFLB01356-22 MFLB01356-01 MFLB01356-04 MFLB01356-05 MFLB01356-09 MFLB01356-11 MFLB01356-12 MFLB01356-16 MFLB01356-18 MFLB01356-19 MFLB01356-21 MFLB01356-23
Masterflex® 汇流板混合电磁阀,Avantor®
阀门 Solenoid Valves
Stand up to aggressive fluids.
  • 适用于使用腐蚀性或高纯度流体的多液体或气体控制系统
  • PTFE 触液件
  • 连续运行和高循环寿命
  • 适合压力或真空服务
此类通常密封的螺线管混合阀具备低功耗、最少死腔容量和快速响应等特性,满足您的所有混合需求。所有阀门都附带 15"(26 号)PTFE 涂层导线。您可以专门订购不同直径和主体材料或更大流量值的阀门 — 欢迎致电了解更多信息。