Masterflex® 惰性在线逆止阀,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PREMIUM
01355-00 01355-04 01355-12 01355-16 01355-24 01355-28
MFLB01355-00EA 0 CNY
MFLB01355-00 MFLB01355-04 MFLB01355-12 MFLB01355-16 MFLB01355-24 MFLB01355-28
Masterflex® 惰性在线逆止阀,Avantor®
阀门 Check Valves
No maintenance required!
  • 高纯度,低压力的理想选择
  • 零维护
  • 无金属元件—惰性流量通路
  • 背压为0至100磅/平方英寸时无流量泄漏
与弹簧驱动逆止阀可能限制或阻止流量通路不同,此款在线逆止阀具有一个光滑的流量通路,使得剪切与湍流实现最小化。