Masterflex® 小型气体质量流量传感器/传送仪,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PREMIUM
32658-02 32658-06 32658-00 32658-03 32658-04 32658-05 32658-07 32658-08 32658-09 32658-14 32658-23 32658-29
MFLB32658-02EA 0 CNY
MFLB32658-02 MFLB32658-06 MFLB32658-00 MFLB32658-03 MFLB32658-04 MFLB32658-05 MFLB32658-07 MFLB32658-08 MFLB32658-09 MFLB32658-14 MFLB32658-23 MFLB32658-29
Masterflex® 小型气体质量流量传感器/传送仪,Avantor®
流量计
Accurate and corrosion resistant.
  • 直型感器管,防堵塞,精度高
  • 所有型号均带有符合NIST标准,可追踪的的校准证书
流量传送仪将一个限流组件和一个先进的直型传感器管结合到一起,达到了高精度和高可重复性。在一定范围内气体的质量流量不受温度和压力变化的影响。
铝制和316不锈钢(SS)两种材质型号的流量计可选。铝制型号的浸润部件材质为阳极化铝、黄铜和 Viton®;不锈钢(SS)型号的浸润部件材质为不锈钢和Viton。
这款流量传送仪已进过预校准,在进口压力5~60 psi,气体温度59 ~ 77°F (15 ~ 25°C) 的条件下,传送仪的精度和线性度可以保持在满刻度的一定百分比之内。当压力超出5~60 psi时,精度和线性度需在该百分比基础上再增加满刻度的±0.01%/psi;当温度超出59 ~ 77°F (15 ~ 25°C)范围时,则增加满刻度的±0.15%/°C。