I/P®精密FDA氟橡胶泵管,用于Masterflex® I/P®泵,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA96412-26EA 0 CNY
MFLA96412-26 MFLA96412-73
I/P®精密FDA氟橡胶泵管,用于Masterflex® I/P®泵,Avantor®
胶管 泵管
符合FDA要求
经光学检验和出厂测试
泵管清洁、无缺陷、完全符合规格要求。
可生产十三种不同材质的泵管。每种材质具有不同的化学相容性、获各种机构认证、工作性能各异。
Norprene®、PharMed®和Tygon®材质泵管是我公司最耐用的泵管产品,硅胶泵管和C-FLEX®泵管则是我公司最柔软的泵管产品
与柔软型泵管相比,耐用型泵管使用寿命更长、承受压力更高、真空/抽吸能力更强、透气性更低。
  • Genuine Masterflex® tubing undergoes robust testing to provide optimal performance/pump life hours with peristaltic pump equipment
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy, and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
  • Regulatory Approvals to match your unique application
用途:要求FDA认证的食品或实验室用途、酸液和溶剂输送、高温操作。
特点:良好的耐化学性。白色不透明。