Dow Corning Pharma-80 管
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA96109-00EA 0 CNY
MFLA96109-00 MFLA96109-01 MFLA96109-03 MFLA96109-05 MFLA96109-09 MFLA96109-11
Dow Corning Pharma-80 管
胶管 Transfer Tubing
Pharma tubing remains flexible and resilient for long service life.
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
应用范围: 制药、生物技术和超纯流体处理。
特点: 半透明铂处理硅胶管,萃取率非常低;不含邻苯二甲酸酯、增塑剂、乳胶或其他有机添加剂。制药管具有疏水性,可以在很长的使用周期内保持良好的柔性和弹性。Dow Corning 保持从二氧化硅到硅胶管的完整可追溯性。硬度级别为 75 肖氏 A。
认证: 弹性体超过 USP VI 类塑料测试准则,管本身合乎 FDA 规定,并且符合 3A 卫生级标准和欧洲制药 (EP) 要求。制药管根据散装医药 (BP) 和现行 GMP 准则生产。
<