Chemfluor PTFE 管
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
96000-10 96000-30
MFLA96000-02EA 0 CNY
MFLA96000-02 MFLA96000-04 MFLA96000-06 MFLA96000-08 MFLA96000-12 MFLA96000-14 MFLA96000-16 MFLA96000-18 MFLA96000-20 MFLA96000-26 MFLB96000-10 MFLB96000-30
Chemfluor PTFE 管
胶管 Transfer Tubing
Be more flexible.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
应用范围: 化学物质输送和制药流程。
特点: 极富弹性的含氟聚合物。极佳的化学兼容性。半透明。
认证: 符合 FDA 规定。
温度范围: -450 到 550°F(-268 到 288°C)。
灭菌: 高压灭菌、环氧乙烷或干热灭菌。