Chemfluor FEP 管
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
96001-28 96001-30 96001-42 96001-60
MFLA96001-02EA 0 CNY
MFLA96001-02 MFLA96001-04 MFLA96001-06 MFLA96001-08 MFLA96001-10 MFLA96001-12 MFLA96001-14 MFLA96001-16 MFLA96001-18 MFLA96001-20 MFLA96001-22 MFLA96001-26 MFLA96001-34 MFLA96001-36 MFLA96001-56 MFLB96001-28 MFLB96001-30 MFLB96001-42 MFLB96001-60
Chemfluor FEP 管
胶管 Transfer Tubing
Meets the demands of various industries.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
应用范围: 输送磨损性流体;制药流程。
特点: 成本低,耐化学腐蚀,耐高温/低温,摩擦系数低,半柔性。透明。
认证:符合 FDA 规定。符合 USP 23 VI 类要求。
温度范围:-454 至 400°F(-270 至 205°C
灭菌:高压灭菌、环氧乙烷或干热灭菌。