FDA 合规 Viton 管
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA06435-01EA 0 CNY
MFLA06435-01 MFLA06435-02 MFLA06435-03 MFLA06435-04 MFLA06435-05 MFLA06435-06 MFLA06435-07 MFLA06435-08 MFLA06435-09
FDA 合规 Viton 管
胶管 Transfer Tubing
FDA compliant for food contact.
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
应用范围: 符合 FDA 规定的食品或实验室应用、酸性液体和溶剂输送、高温作业。
特点: 良好的耐化学性,白色,不透明。
认证: 符合 FDA 规定。
温度范围: -25 到 400°F(-32 到 204°C)
灭菌: 480°F (249°C) 下热风循环烘箱中灭菌。