Masterflex® Easy-View 亚克力内嵌式流量计,Avantor®
供应商: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLA32477-80EA 0 CNY
MFLA32477-80 MFLA32477-10 MFLA32477-20 MFLB32477-78 MFLA32477-12 MFLB32477-02 MFLA32477-22 MFLA32477-82 MFLB32477-08 MFLA32477-30 MFLB32477-16 MFLA32477-18 MFLA32477-28 MFLA32477-06 MFLA32477-14 MFLB32477-00 MFLA32477-04
Masterflex® Easy-View 亚克力内嵌式流量计,Avantor®
流量计
Read measurements in an unobstructed 360° view.
  • 选择高/低液位报警流量计,监控流量临界点。
  • 专为嵌入式安装设计的装置。
  • 通用液体流量仪配有易于读取的双刻度 (GPM/LPM)。
  • 聚丙烯加强接头带有铝制应力环,增加强度。
  • 机器加工的高质量亚克力盘条,经过抛光处理,表面透亮度与玻璃相当。
  • 32477-82 型的流量高达 50 GPM。
通用亚克力流量计可以测量液体或气体流量。液体流量计配有英制和公制直接读数刻度;气体流量计仅配有英制直接读数刻度。
大尺寸流量计用于测量液体流量,可直接读数,配有 PVC 浮子和 11/2'' NPT(M) PVC 转接头。
带有高/低液位报警的流量计用于测量液体流量,配有可调节的铝制传感器边框夹和封闭式 1 瓦舌簧开关。随附两根导线,用于连接您自己的电子设备。