I/P® BioPharm轴串硅胶管,用于Masterflex® I/P®泵,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA96423-26EA 0 CNY
MFLA96423-26 MFLA96423-73 MFLA96423-88 MFLA96423-89
I/P® BioPharm轴串硅胶管,用于Masterflex® I/P®泵,Avantor®
胶管 泵管
Smooth inner surface designed to reduce risk of particle entrapment and contamination.
  • 铂金固化硅
  • 超平滑内表面
  • 萃取物含量低
  • 最大限度减少颗粒截留
  • 非常适用于实验室、生物技术及&制药应用
  • 管材使用寿命长
  • 符合 USP VI 类要求;超出 3A 标准
  • 符合 FDA 规定
材质:Tygon® 3350 硅胶,铂金硫化。
应用范围:制药、化妆品、研究和自动分析应用。
特点:超平滑,最大限度减少细菌生长。适合容纳轻至中等浓度的碱、盐、醇,无臭无味无毒。透明。