L/S®高性能精密(过氧化处理)硅胶泵管,用于Masterflex® L/S®泵,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA96400-15EA 0 CNY
MFLA96400-15 MFLA96400-24 MFLA96400-35 MFLA96400-36
L/S®高性能精密(过氧化处理)硅胶泵管,用于Masterflex® L/S®泵,Avantor®
胶管 泵管
确保您的Masterflex®泵达到最优性能。
  • 更强的物理压缩能力
  • 经济实惠,泵管使用寿命更长
应用:制药、生物技术、蠕动泵送、和食品应用。
特征:优异的抗热性能,低压缩变形、无嗅、无毒、半透明。
Masterflex L/S®泵管依照严格的公差进行生产,能匹配我们的L/S®泵头,确保精确度,可重复的流速和很长的泵管使用寿命。我们的泵管经过出厂检验和光学检测,从而确保您的蠕动泵具备最佳性能。