L/S® 精密 C-Flex® 泵管,适用于 Masterflex® L/S® 泵,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA06424-13EA 0 CNY
MFLA06424-13 MFLA06424-14 MFLA06424-16 MFLA06424-17 MFLA06424-18 MFLA06424-25
L/S® 精密 C-Flex® 泵管,适用于 Masterflex® L/S® 泵,Avantor®
胶管 泵管
既有硅胶管的生物相容性,又有类似Tygon®的化学相容性。
  • 极低的蛋白结合度
  • 可热封、可焊接
  • 经济实惠
用途:要求高性能和长寿命的通用实验室用途。
特点:卓越的抗拉和撕裂强度;良好的生物兼容性;低透气性;表面平滑。白色不透明。