L/S®精密(铂硫化)硅胶泵管,用于Masterflex® L/S®泵,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA96410-13EA 0 CNY
MFLA96410-13 MFLA96410-14 MFLA96410-16 MFLA96410-17 MFLA96410-18 MFLA96410-25
L/S®精密(铂硫化)硅胶泵管,用于Masterflex® L/S®泵,Avantor®
胶管 泵管
确保您的 Masterflex® 泵达到最佳性能。
  • 和过氧化物硫化的泵管相比,透明度更高
  • 表面光滑;蛋白结合度较低
  • 更少的潜在溶出率
  • 是制药和生物技术用途的理想选择
Masterflex® L/S®泵管在制造时确保了严格的公差,能匹配我们的L/S®泵头,确保了精确度,可重复的流速和很长的泵管使用寿命。我们的泵管在出厂时已经过检验,并进行了光学检测,从而确保您的蠕动泵能具备最佳性能。