Masterflex® 共聚甲醛软管夹和套件,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA06832-01EA 0 CNY
MFLA06832-01 MFLA06832-02 MFLA06832-03 MFLA06832-04 MFLA06832-06 MFLA06832-08 MFLA06832-10 MFLA06832-12 MFLA06832-14 MFLA06832-18 MFLA06832-20 MFLA06832-22 MFLA06832-24 MFLA06832-28 MFLA06832-32 MFLA95613-00 MFLA95614-00 MFLA95614-01
Masterflex® 共聚甲醛软管夹和套件,Avantor®
夹具 油管夹
可重复使用的白色共聚甲醛软管夹不会生锈或腐蚀。
  • Resists corrosion
建议在温度为200ºF (93ºC)的环境下持续使用。夹具不导电,对多种化学品保持稳定;黑色固定夹可抗紫外线退化。
一经安装后,夹具保持紧固。使用时,只需将固定夹放在软管或管束上,用钳子将夹口压紧即可。