Chemfluor ETFE 管
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
06488-15
MFLA06488-07EA 0 CNY
MFLA06488-07 MFLA06488-08 MFLA06488-09 MFLA06488-10 MFLA06488-11 MFLA06488-12 MFLA06488-14 MFLB06488-15
Chemfluor ETFE 管
胶管 Transfer Tubing
Meets the demands of various industries.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
管是半透明的,且略带柔性。管是通用的,可用于多种应用,包括实验室、化学、电气、机械和汽车应用。非常适用于生物色谱分析 — 不会使敏感的生物分子变性。ETFE 呈现极高的机械阻力,并且在化学上具有强于不锈钢管的惰性。最大承受压力为 3000 psi,可在高达 300°F (149°C) 的温度下连续使用。树脂符合 ASTM 标准 D3159,可进行高压灭菌或环氧乙烷灭菌。包装尺寸为 50 英尺,另有说明的除外。