Bev-A-Line V 管
供应商: MASTERFLEX PREMIUM
06491-12 06491-14 06491-15 06491-17 06491-39
MFLB06491-12EA 0 CNY
MFLB06491-12 MFLB06491-14 MFLB06491-15 MFLB06491-17 MFLB06491-39
Bev-A-Line V 管
胶管 Transfer Tubing
Needs no connectors—heat-bondable.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
应用范围: 可用于食品、饮料、药品、实验室和一般用途 — 比 Bev-A-Line® IV 管承受更高的温度。安全用于大多数醇;避免强溶剂。
特点: 聚乙烯衬垫,交联到乙烯醋酸乙烯酯外壳。无增塑剂。无毒、非溶血。不需要加热粘合的接头。半透明。
认证: 树脂符合 FDA 规定(衬垫:21 CFR 177.1520;外壳 21 CFR 177.1350)。符合 USP Class VI、USDA 和国家药典要求。
温度范围: -60 到 200°F(-51 到 93°C)
灭菌: 高压灭菌、环氧乙烷或干热灭菌。