Bev-A-Line IV 泵管
供应商: MASTERFLEX PREMIUM
06490-12 06490-15 06490-17 06490-19 06490-20 06490-39 06490-40
MFLB06490-12EA 0 CNY
MFLB06490-12 MFLB06490-15 MFLB06490-17 MFLB06490-19 MFLB06490-20 MFLB06490-39 MFLB06490-40
Bev-A-Line IV 泵管
胶管 Transfer Tubing
Nontoxic and nonhemolytic.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
应用范围:能够安全的用于食品、饮料、药品、试验室领域,也可以进行其他常规应用,价格远远低于PTFE泵管。可安全用于大多数醇类;不能用于强溶剂。
特性:聚乙烯内层,乙酸乙烯基乙酯外层。不含塑化剂。无毒,非溶血性。可进行热粘合;半透明。
树脂认证: 树脂具有FDA-compliant认证 (内层:21 CFR 177.1520;外层:21 CFR 177.1350)。符合USP 23 等级VI、USDA,以及National Formulary要求。
温度范围: -30 至 160°F (-51 至71°C)
消毒: 使用环氧乙烷或干热消毒。