Viton 泵管
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA06434-01EA 0 CNY
MFLA06434-01 MFLA06434-02 MFLA06434-03 MFLA06434-04 MFLA06434-05 MFLA06434-06 MFLA06434-07 MFLA06434-08 MFLA06434-09
Viton 泵管
胶管 Transfer Tubing
keep light sensitive samples safe.
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
应用:酸和溶剂输送;高温应用。
特性:不透明,黑色。
树脂认证: 管材按照GMP标准生产。
温度范围: -25 至 399 °F (-32至204 °C)。
消毒:不推荐。