Masterflex® 单通道注射泵,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA74900-00EA 0 CNY
MFLA74900-00 MFLA74900-05
Masterflex® 单通道注射泵,Avantor®
注射器泵
非常适合高精确,低流速,低压应用。
  • 背光照明字母数字LCD显示屏,协助指导您完成设定和运行步骤
  • 非易失性存储器,即使泵关闭时也可存储记忆当前设定参数
  • 精度达 +/-0.5%
单通道注射泵,使用微机马达控制,精确传动。微机自动识别注射泵所使用的注射器,并据其选择正确的显示单位。精确控制流速,可低至0.2uL/h。动态量程(6000:1)非常宽,使用更灵活。通过前面板键盘能够编程所有的命令。即使泵正在运行,也可以随时更改参数设定。
Delivery information: 使用说明书,电源线