Micropump A 型吸入块齿轮泵头
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
07003-02
MFLA07002-14EA 0 CNY
MFLA07002-14 MFLA07002-25 MFLA07002-26 MFLA07002-27 MFLA07003-04 MFLA73003-14 MFLA73004-00 MFLA73004-02 MFLA73004-04 MFLA74004-19 MFLA74004-21 MFLA74004-77 MFLB07003-02 MFLA74012-51
Micropump A 型吸入块齿轮泵头
Pump Heads Gear Pump Heads
平稳无脉动流可精确,无泄漏地分输流体。
  • 吸入块设计可以提供更高的输送压力和温度以及更高的效率。
磁力驱动的精密齿轮泵头提供了平稳、准确、无脉动的流体输送。磁力驱动和静态密封可以稳妥地防止流体泄漏,避免可能的污染物进入。耐化学性材料可以广泛处理多种物质(根据采用的触液件)。泵头外形紧凑,易于维护。模块化设计便于灵活配置 — 满足您的特定需求。
维修套件包括:齿轮、吸入块、轴密封件和弹簧。
请致电我们的应用专家以获取协助。