微型齿轮泵-紧凑型塑料泵头和驱动器
供应商: MASTERFLEX PREMIUM
07012-00 07012-02 07012-20 07012-30
MFLB07012-00EA 0 CNY
MFLB07012-00 MFLB07012-02 MFLB07012-20 MFLB07012-30
微型齿轮泵-紧凑型塑料泵头和驱动器
Gear Pumps
适用于低流量应用的全套微型齿轮泵系统。
  • 最大流速为0.67加仑/分或0.4加仑/分;
  • 从非闭式OEM,实验室,和全闭式实验室中进行选择;
  • 有115VAC,230VAC,和12VDC型号。
These miniature gear pumps feature a compact plastic head and drive. Choose from three model options— nonenclosed OEM, lab, and fully enclosed lab versions.
Delivery information: 型号 07012-00 和 07012-02 有不带插头的 12" (30.4 cm) 导线;型号 07012-30 和 07012-32 具有铝外壳和带接地插头和直插式开关的 7 ft (2.1 m)电源线;型号 07012-20 有一个不带插头的 8 ft(20.3 m)电源线。