I/P®精密(铂处理)硅胶泵管,用于Masterflex® I/P®泵,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA96410-26EA 0 CNY
MFLA96410-26 MFLA96410-73 MFLA96410-82
I/P®精密(铂处理)硅胶泵管,用于Masterflex® I/P®泵,Avantor®
胶管 泵管
确保您的 Masterflex® 泵达到最佳性能。
  • 和过氧化处理的管子相比,透明度更高
  • 表面光滑;蛋白结合度较低
  • 更少的潜在溶出率
  • 是制药和生物技术用途的理想选择
Masterflex®; I/P®;泵管在制造时确保了严格的公差,能匹配我们的I/P®;泵头,确保了精确度,可重复的流速和很长的泵管使用寿命。我们的泵管在出厂时已经过检验,并进行了光学检测,从而确保您的蠕动泵能具备最佳性能。和我们的精密泵管相比,我们的高性能精密泵管具有更厚的管壁,因此最适合涉及压力、吸升、输送粘性流体或需要很长泵管寿命的应用。