Masterflex® L/S®经济型定速驱动器,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA07540-01EA 0 CNY
MFLA07540-01 MFLA07540-02 MFLA07540-06 MFLA07540-12 MFLA07540-20 MFLA07540-30 MFLA07540-60 MFLA07542-01 MFLA07542-02 MFLA07542-06 MFLA07542-12 MFLA07542-20 MFLA07542-30 MFLA07542-60 MFLA07542-01-AU MFLA07542-02-AU MFLA07542-06-AU MFLA07542-12-AU MFLA07542-20-AU MFLA07542-30-AU MFLA07542-60-AU MFLA07542-01-DK MFLA07542-02-DK MFLA07542-06-DK MFLA07542-12-DK MFLA07542-20-DK MFLA07542-30-DK MFLA07542-60-DK MFLA07542-01-IN MFLA07542-02-IN MFLA07542-06-IN MFLA07542-12-IN MFLA07542-20-IN MFLA07542-30-IN MFLA07542-60-IN MFLA07542-01-IL MFLA07542-02-IL MFLA07542-06-IL MFLA07542-12-IL MFLA07542-20-IL MFLA07542-30-IL MFLA07542-60-IL MFLA07542-01-EU MFLA07542-02-EU MFLA07542-06-EU MFLA07542-12-EU MFLA07542-20-EU MFLA07542-30-EU MFLA07542-60-EU MFLA07542-01-UK MFLA07542-02-UK MFLA07542-06-UK MFLA07542-12-UK MFLA07542-20-UK MFLA07542-30-UK MFLA07542-60-UK MFLA07542-01-CH MFLA07542-02-CH MFLA07542-06-CH MFLA07542-12-CH MFLA07542-20-CH MFLA07542-30-CH MFLA07542-60-CH MFLA07542-01-IT MFLA07542-02-IT MFLA07542-06-IT MFLA07542-12-IT MFLA07542-20-IT MFLA07542-30-IT MFLA07542-60-IT
Masterflex® L/S®经济型定速驱动器,Avantor®
Pump Drives Peristaltic Pump Drives
经济型驱动器能够提供稳定,可重现的流速。
  • 经济型定速驱动器可叠装,非常适合用于实验室、现场或生产灌装应用;根据所需的流量或泵头数,有7种转速型号可选
  • 漆钢机身防护等级达IP22;驱动器可防垂直水滴。
驱动器可兼容五种不同类型的泵头:标准型、Easy-Load ®、Easy-Load ®II、Easy-Load ®3及卡式泵头。