L/S®精密BioPharm Plus(铂硫化)硅胶泵管,用于Masterflex® L/S®泵,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA96440-13EA 0 CNY
MFLA96440-13 MFLA96440-14 MFLA96440-16 MFLA96440-18
L/S®精密BioPharm Plus(铂硫化)硅胶泵管,用于Masterflex® L/S®泵,Avantor®
胶管 泵管
Provides longer life than other platinum and peroxide silicone tubing formulations.
  • 寿命比其他铂处理和过氧化物处理的硅管更长
  • 高于《美国药典》第6类和3A卫生级标准;符合美国食品和药物管理局21, CFR177.2600部分和177.2710标准
  • 按照“药品生产质量管理规范”(GMP)来制造
  • 是制药、食品/饮料和实验室应用的理想选择
  • 较长的泵管寿命意味着较少地更换泵管和维护需要
如需纯度、柔韧性和较长的泵管寿命,请选择我们的BioPharm Plus Silicone(铂处理)管。这款泵管超过了《美国药典》的第六类和3A卫生级标准,同时符合美国食品和药物管理局第21条标准,是制药和生物技术应用的理想选择。
基于您的应用需求,请选择精密泵管或高性能精密泵管。高性能精密泵管有更厚的管壁,能改善产生吸力的压力,且可以泵送粘性流体。BioPharm Plus Silicone(铂处理)泵管耐受的温度范围为–75-450°F (–60-232°C)。泵管可通过高压灭菌、伽玛射线灭菌或环氧乙烷灭菌。
提供特殊管材包装。欲了解更多卷筒或散货包装信息,请与我们的应用专员联系。
Change Notice CCN-2023-173 covers all products shipped after Jan 1st 2024.