Masterflex® L/S®聚四氟乙烯隔膜泵头,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PREMIUM
07090-42 07090-62
MFLB07090-42EA 0 CNY
MFLB07090-42 MFLB07090-62
Masterflex® L/S®聚四氟乙烯隔膜泵头,Avantor®
Pump Heads Peristaltic Pump Heads
与大多数Masterflex® L/S®驱动器兼容。
  • 聚四氟乙烯和玻璃浸湿部件可保持流体的纯净;
  • 适合于泵送通过过滤器或加压系统;
  • 当泵停输时,泵进口处的止回阀可保持进口处于自吸状态至多两小时。
随机配备:安装工具和连接部件(注:Masterflex®驱动器需使用长轴泵头,不可使用此类泵头);
维修工具套件含:一片膜片,两套止回阀组件,two drive-tang boots ,一支安装扳手,和使用说明书;外部聚四氟乙烯脚踩阀可维持自吸状态,需另购,见下栏。
Delivery information: Includes mounting tools, coupling hardware, and service kit.