Masterflex® L/S® Easy-Load II泵头,用于高性能精密泵管,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA77200-32EA 0 CNY
MFLA77200-32 MFLA77200-52 MFLA77200-62 MFLA77201-62
Masterflex® L/S® Easy-Load II泵头,用于高性能精密泵管,Avantor®
Pump Heads Peristaltic Pump Heads
自动固位装置可将泵管牢固固定到位,无需人工调节,—只需装载泵管,然后启动泵即可。
  • 四辊轴马达提高了泵头的压力性能和机械稳定性,同时降低了流动脉动。
  • 进改良的咬合床符合几何学原理,延长了泵管使用寿命。
  • 聚苯硫醚(PPS)外壳,不锈钢(SS)和冷轧钢(CRS)两种转子型号可选—CRS转子的泵头价格实惠,而SS抗化学性更佳且更耐用。
  • 77201-62型泵头咬合可调节,您可放松咬合以延长泵管使用寿命,或调紧咬合以获得更高的压力。
  • 每一种兼容高效精密泵管的泵头都可兼容L/S® 15, L/S® 24, L/S® 36, 和L/S® 35泵管。
  • 流速范围可达1.7~2900 mL/min (1 ~ 600 rpm)。
这些泵头可容纳 4 种尺寸的高性能精密管路。高性能精密管路的管壁比精密管路的管壁厚,可生成更高的压力、更大的吸引升力,并可更好地泵送粘性流体。
随机配备:单通道安装配件和一根 15'' (38-cm) 长硅胶泵管。如需叠连多个泵头(最多可达驱动器的规定极限数额),请单独订购 2、3 及 4 通道配件。
Delivery information: Includes single-channel mounting hardware. For stacking multiple heads (up to the specified limits of your drive) order two- three- or four-channel hardware separately.