Masterflex® L/S®紧凑型变速驱动器,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA77200-12EA 0 CNY
MFLA77200-12 MFLA77200-20 MFLA77200-20-AU MFLA77200-20-DK MFLA77200-20-IN MFLA77200-20-USS MFLA77200-20-IL MFLA77200-20-EU MFLA77200-20-UK MFLA77200-20-CH MFLA77200-20-IT
Masterflex® L/S®紧凑型变速驱动器,Avantor®
Pump Drives Peristaltic Pump Drives
可叠放便携式泵驱动器可在有限空间内发挥多种功能。
  • 流速:2.1 至 560 mL/min;流速取决于驱动器转速和管尺寸。
  • 紧凑型可叠放驱动器尺寸为 5-3/8"长 x 5-3/16"宽 x 4-1/2"高 —非常适用于小工作区域。
  • 涂漆钢壳为 IP22 防护等级。驱动器外壳具有滴水防护功能。
  • 独立的单匝速度控制和带绿色电源指示灯的开关;在打开/关闭泵的同时保持速度设定。
  • 按下 MAX(最大值)按钮可以最大转速运行泵—用以灌注或快速冲洗泵管。
  • 双向永磁直流电机可使泵体双向工作。
  • 远程控制选项在泵的背部。通过触点闭合运行/停止泵。
  • 驱动器可容纳两类泵头:标准型和 Easy-Load®。
紧凑型驱动器可对 Masterflex® C/L® 管式泵进行完美升级。当您需要以更高速度泵送液体但是实验室空间又有限时,此款驱动器是您的最佳选择。
请将这些驱动器搭配尺寸为L/S® 13、L/S® 14、L/S® 16、L/S® 25、L/S® 17的L/S®精密泵管使用。其中,L/S® 17和L/S® 25两种尺寸的泵管建议仅使用硅和C-FLEX®泵管材质。