液体或气体涡轮流量计/变送器
供应商: MASTERFLEX PREMIUM
32709-02 32709-08 32709-10 32709-12 32709-14 32709-50 32709-52 32709-54 32709-56 32709-58 32709-60 32709-70 32709-72 32709-74 32709-78
MFLB32709-02EA 0 CNY
MFLB32709-02 MFLB32709-08 MFLB32709-10 MFLB32709-12 MFLB32709-14 MFLB32709-50 MFLB32709-52 MFLB32709-54 MFLB32709-56 MFLB32709-58 MFLB32709-60 MFLB32709-70 MFLB32709-72 MFLB32709-74 MFLB32709-78
液体或气体涡轮流量计/变送器
流量计
显示输出信号时,您可以连接到远程显示器、数据记录器或记录仪,进行连续监测。
  • 3-1/2 数字 LCD 提供直接流速读数
此类新型低流量液体和气体流量计适用于工业、商业、实验室或 OEM 应用。它们设计紧凑,可以提供出色的液体或气体测量。所有型号都可以同时提供直接流速读数(单位为 mL/min 或 L/min)和 0 至 5 VDC 线性输出。
选择 RYTON® 或黄铜流量计。RYTON 流量计是黄铜流量计的经济型替代品。为高压应用订购黄铜流量计,它们最高可承受 500 psi 的压力!使用流量计测量各种透明、低粘度(低于 10 cSt)液体的流速。气体流量计兼容大多数气体,涵盖从 10 mL/min 至 20 L/min 的各种流速。
触液材料包括玻璃填充聚苯硫醚 (RYTON)、玻璃、不锈钢、蓝宝石、VITON® 和乙缩醚(适用于 RYTON 流量计)或黄铜(适用于黄铜流量计)。
订购右侧“配件”下方基板 32709-90,可将 RYTON 流量计(32709-16 除外)变为立式布置。使用 AC 适配器或可充电电池组(不附带)给流量计供电;电池组可以供电 20 小时,方便携带。如果您的应用需要远程
工作原理:
每个流量计都使用水斗式涡轮机叶轮和光电二极管,生成与流速成正比的电信号。涡轮机叶轮转速在很大范围内呈线性。
气体流速用 760 mm Hg 和 23°C 环境下的空气流速表示。液体流速以 23°C 下的水流速表示。
RYTON® TM Phillips Petroleum Co.
VITON® TM DuPont Dow Elastomers L.L.C.