Masterflex® 三角形底座,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLA03218-58EA 0 CNY
MFLA03218-58 MFLA03226-40 MFLA03226-50
Masterflex® 三角形底座,Avantor®
流量计
Easily mount flowmeters on tripod for easy viewing.
  • Constructed of durable acrylic
三角形底座是台式应用的理想选择。使用带通用入口流型的多管框架时,需要三角形底座;所有其他多管框架支持面板安装和三角架安装。三角形底座由亚克力制成,附带气泡水准仪。