Masterflex® 耐用型 PFA 相关流量计,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PROPRIETARY
32050-00 32050-02 32050-04 32050-08 32050-12 32050-16 32051-00 32051-10 32051-16
MFLA32050-10EA 0 CNY
MFLA32050-10 MFLA32050-14 MFLA32051-02 MFLA32051-08 MFLA32051-18 MFLB32050-00 MFLB32050-02 MFLB32050-04 MFLB32050-08 MFLB32050-12 MFLB32050-16 MFLB32051-00 MFLB32051-10 MFLB32051-16
Masterflex® 耐用型 PFA 相关流量计,Avantor®
流量计
耐用框架的独特组合以及用化学方法插入的触湿材料
刚性铝制框架具有PFA覆层可抗环境腐蚀
适用于超纯水或高腐蚀性溶剂的理想选择。
  • Direct-reading flowmeters feature a calibrated scale for a specific medium—no need to convert readings to get flow rate
  • Use with water for laboratory and industrial applications
  • Rigid aluminum frame is PFA coated to resist ambient corrosives
  • Ideal for applications involving ultrapure water or highly corrosive solvents
此类流量计适合用于蚀刻液和高纯度水(例如,半导体行业中使用的水)。每个流量计都分别在质谱仪漏气检测器上进行了测试,经认证已达到 1x10–7 sccs 氦漏气率级别或更高。选择带阀门的流量计监测和控制流量,或者选择不带阀门的流量计,只监测流量。
聚碳酸酯正面防护罩可以将读数放大 16%,方便在更远的距离读数。75 mm 流量计的额定流速为 5,000 ml/min 或以下;125 mm 流量计的额定流速为 13 L/min 及以上。所有型号均附带水关联图表。