吡啶-d5 (99,5% D) for NMR spectroscopy
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 氘代吡啶
VWRC87095.0007EA 2175.6 CNY
VWRC87095.0007
吡啶-d5 (99,5% D) for NMR spectroscopy
吡啶-d5
分子式: C₅D₅N
分子量: 84.06 g/mol
沸点: 114.4
溶点: -41
闪点: 20
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00044639
CAS号: 7291-22-7
UN号: 1282
ADR: 3 II
现在订购
产品技术规格
Purity & Structure conforms
Isotopic enrichment min. 99,5% D
Water content max. 0,05%