J.T.Baker®圆孔板
供应商: Avantor
BAKR43001-0010EA 1422 CNY
BAKR43001-0010 BAKR43001-0016 BAKR43001-0116
J.T.Baker®圆孔板
微孔板 深孔微孔板
由原生PP材质制成,可最小化可萃出物产生的影响.
  • 凸起的裙边可防止交叉污染,并使更好的热焊接密封性
  • 可提供无裙边版本,可以插入小瓶,或当需要封板时使用
  • 圆底,实现最佳混合和回收
  • 适用于自动样品处理系统
  • 可在–80°C下储存
J.T.Baker® 圆孔板,配有排气口和用于解冻样品的凸起的裙边.