J.T.Baker®半高板
供应商: Avantor
BAKR43001-0102EA 4092 CNY
BAKR43001-0102 BAKR43001-0103 BAKR43001-0101
J.T.Baker®半高板
微孔板 深孔微孔板
PP材质,96孔储存板,带锥形孔。
  • J.T.Baker®半高板,可以节省至少50%的堆叠空间
  • 字母数字代码,用于帮助识别样品
  • 更高的裙边方便密封
  • 锥形井有助于样品混合
J.T.Baker®半高板适用于有限的储存区域(冰箱)。