J.T.Baker®384孔板
供应商: Avantor
BAKR43004-0120EA 4480 CNY
BAKR43004-0120 BAKR43004-0200
J.T.Baker®384孔板
微孔板 深孔微孔板
可提供PP材质,适用于自动筛选和存储系统。
  • 含有字母数字代码可帮助识别样品
  • 方孔可增加容量
  • V型底可提高样品回收率
  • 高框架(3 mm),可以提供更好的稳定性并防止堆叠后滑动
J.T.Baker®384孔板是小容量样品的理想选择。