DEC-Clean® 残留去除剂和清洁剂
供应商: VELTEK ASSOCIATES
DC-01-E DC-03-4Z-E DC-02-E
VELTDC-01-EEA 0 CNY
VELTDC-01-E VELTDC-03-4Z-E VELTDC-02-E
DEC-Clean® 残留去除剂和清洁剂
清洗剂 洗涤剂和表面清洁剂
DEC-CLEAN 是一种高效的残留去除剂和清洁剂,可实现一步完成操作。使用DEC-CLEAN,可确保清除可见和不可见残留物,使表面恢复最初状态。DEC-CLEAN 可轻松去除消毒剂、杀菌剂和杀孢子剂残留(包括次氯酸钠溶液)。恢复最初状态可确保此后使用的去污产品能向表面渗透。
  • 在易撕包装内均已对各无菌容器进行双层包装
  • ABCD 洁净室介入系统®内则采用四层包装
  • 分别贴签,标签上注明批次号及产品有效期
  • 交付时配备各批次产品专属检验证书、辐照证书及无菌证书
  • 可通过我们使用便捷、可实现一步式操作且可立即使用的 SimpleMix 系统获取
  • 去除杀菌剂、消毒剂和杀孢子剂残留物
  • 极致清洁特性
DEC-CLEAN的设计和制造符合制药、生物技术、健康护理和实验室动物研究操作(需要清
洁剂来清除杀菌制剂的残留物)相关标准。DEC-CLEAN相关配置标准表明,该产品是一款
极为有效的清洁剂,可用于所有可清洗的无孔环境表面。