WipeDown HC聚酯和纤维素干擦拭巾, VAI®
供应商: VELTEK ASSOCIATES
VEL13-9X9S3013 VEL1399NS3024
VELTVEL13-9X9S3013EA 0 CNY
VELTVEL13-9X9S3013 VELTVEL1399NS3024
WipeDown HC聚酯和纤维素干擦拭巾, VAI®
擦拭巾 洁净室擦拭巾 Sterile Cleanroom Wipes
VAI® 所生产的 WipeDown® HC干擦拭巾是一款高性能干燥清洁用纸,可专门用于制药、生物技术、医疗设备、健康护理、配药、合成药物以及医用等领域。
  • 包装于不透明易撕的包装袋中
  • 擦拭巾呈折叠状,便于清除
  • 分别贴签,标签上注明批次号及产品有效期
  • 可用于多种表面
  • 适用于清洁环境
  • 是 USP 合规擦拭的绝佳选择
  • 聚酯和纤维素混合擦拭巾原料洁净且具有较强的吸附力
  • 原材料颗粒物含量较低,无脱落风险
  • 交付时配备各批次产品专属无菌证书和辐照证书
由55%聚酯和45%纤维素水刺混纺而成。颗粒、残留物和异物可以有效的困于这两种材料的织带中。
采用专有的切割方法,聚焦热切割技术。这确保了擦拭巾边缘颗粒减少,通常在激光切割后留下。
WipeDown HC干擦拭巾可用于灌装和包装机械的擦拭、IPA擦拭、溢出控制、一般擦拭和污染控制。