1,2-二氯乙烷 ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC85923.290EA 714 CNY
VWRC85923.290 VWRC85923.320
1,2-二氯乙烷 ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
1,2-二氯乙烷
分子式: ClH₂CCH₂Cl
密度: 1,254 g/cm³ (20 °C)
闪点: 13 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000963
CAS号: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
UN号: 1184
ADR: 3 (6.1),II
现在订购
产品技术规格
Assay (GC) min. 99,8 %
Water (KF) max. 0,01 %
Titrable Acid (meq/g) max. 0,0005
Residue after Evaporation max. 0,0005 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs water)
240 nm max. 0,3
250 nm max. 0,07
270 nm max. 0,009