磷酸氢二钾, anhydrous 98.0-100.5% (基于干燥的物质), 多药典, J.T.Baker®
供应商: Avantor
Management of Change (MOC) category = HR
BAKR3255-01EA 0 CNY
BAKR3255-01 BAKR3255-07
磷酸氢二钾, anhydrous 98.0-100.5% (基于干燥的物质), 多药典, J.T.Baker®
磷酸氢二钾
分子式: K₂HPO₄
溶点: 340 °C
密度: 2,3 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011383
CAS号: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 13,07743