illustra™ blood genomicPrep mini spin kit
供应商: Cytiva
28-9042-65 28-9042-64
GEHE28-9042-65EA 0 CNY
GEHE28-9042-65 GEHE28-9042-64
illustra™ blood genomicPrep mini spin kit
核酸试剂 核酸纯化试剂盒和试剂
The blood genomicPrep Mini Spin Kit is designed for the rapid and reproducible isolation of high-quality genomic DNA from whole blood, buffy coat, bone marrow, and nucleated red blood cells.
  • High-quality genomic DNA with a greater proportion of higher molecular weight DNA and less shearing
  • Demonstrated application to various types of whole blood including human, horse, rabbit, rat, and mouse
  • Increased ease of use with reduced pipetting volume changes, one centrifugation setting, and color-coded kit components
  • Verified in several downstream applications including real-time PCR, endpoint PCR, multiplex PCR, and restriction enzyme digests
Reningsprocessen involverar minimal skjuvning vilket resulterar i produktion av 5 till 10 μg av god kvalitet, intakt genomiskt DNA från ett 200 μl prov. Ingående provvolymer kan variera från 50 μl till 1 ml. Metoden använder ett enkelt genomiskt DNA-reningsprotokoll som använder kaotropa medel för att extrahera DNA från blodceller, denaturera proteinkomponenter och främja den selektiva bindningen av DNA till ett kolonnbaserat, nytt kiseldioxidmembran. Elueringsvolymen kan modifieras efter behov för att erhålla lämplig genomisk DNA-koncentration för de flesta nedströms molekylärbiologiska tillämpningar.
订购须知 Kit contains lysis buffer type 15 (75 ml), wash buffer type 6 (12 ml), elution buffer type 5 (12 ml), elution buffer type 9 (7.5 ml), protein precipitation buffer type 1 (2×17.5 m)l, one vial DNase I, DNase reaction buffer type 1 (1.4 ml), illustra Mini columns (50 x DNA), illustra Mini columns (50 x RNA), collection tubes (200) and an instruction booklet.
Delivery information: Satsen innehåller illustra blodgenomicPrep-spinkolonner förpackade med ett nytt kiselmembran, lyofiliserat proteinas K-pulver, lyslösning, tvätt- och elueringsbuffertar, mikrocentrifugrör, ett fullständigt protokollhäfte och ett löstagbart, snabbreferensprotokollkort.
Caution: Yields and purities of gDNA, total RNA, and total denatured proteins can vary with user and depend on the nature and condition of the input sample.