三乙基胺 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: (Diethylamino)ethane, TEA
VWRC85908.180EA 696 CNY
VWRC85908.180 VWRC85908.260 VWRC85908.290 VWRC85908.320 VWRC85908.460
三乙基胺 ≥99%, GPR RECTAPUR®
三乙基胺
分子式: (C₂H₅)₃N
分子量: 101.19 g/mol
沸点: 90 °C (1013 hPa)
溶点: –115 °C
密度: 0.729 g/cm³ (20 °C)
闪点: –11 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009051
CAS号: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN号: 1296
ADR: 3 (8)
Merck Index: 13,09740
现在订购
产品技术规格
Assay ≥ 99%
IR Spectrum Passes test
Refractive index (20°C) 1,399 - 1,401
Water ≤ 0,2 %