2-甲基丁烷 ≥99.0%, J.T.Baker®
供应商: Avantor
Danger
Management of Change (MOC) category = N
BAKRQ223-07EA 0 CNY
BAKRQ223-07 BAKRQ223-08
2-甲基丁烷 ≥99.0%, J.T.Baker®
2-甲基丁烷
分子式: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
沸点: 28 °C (1013 hPa)
溶点: –160 °C
密度: 0,62 g/cm³ (20 °C)
闪点: –51 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009338
CAS号: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
UN号: 1265
ADR: 3,I
现在订购
产品技术规格
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Store at or below 68°F (20°C).
Assay ≥99.0 %