2-甲基丁烷 ≥99.0%, J.T.Baker®
供应商: Avantor
|
Danger
|
Management of Change (MOC) category = N
BAKRQ223-07EA
0
CNY
BAKRQ223-07
BAKRQ223-08
2-甲基丁烷 ≥99.0%, J.T.Baker®
2-甲基丁烷
分子式:
CH₃CH₂CH(CH₃)₂ 沸点: 28 °C (1013 hPa) 溶点: –160 °C 密度: 0,62 g/cm³ (20 °C) 闪点: –51 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00009338 CAS号: 78-78-4 EINECS: 201-142-8 UN号: 1265 ADR: 3,I |
产品技术规格
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Store at or below 68°F (20°C). | |
Assay | ≥99.0 % |