4-羟基-4-甲基-2-戊酮, J.T.Baker®
供应商: Avantor
|
Danger
|
Synonyms:
双丙酮醇
Management of Change (MOC) category = N
BAKRN679-09EA
0
CNY
BAKRN679-09
4-羟基-4-甲基-2-戊酮, J.T.Baker®
4-羟基-4-甲基-2-戊酮
分子式:
(CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃ 分子量: 116.16 g/mol 沸点: 166 °C (1013 hPa) 溶点: –44 °C 密度: 0.94 g/cm³ (20 °C) 闪点: 58 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00004471 CAS号: 123-42-2 EINECS: 204-626-7 UN号: 1148 ADR: 3 III REACH: 01-2119473975-21 Merck Index: 13,02983 |
产品技术规格
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Identification (by IR) | Passes Test |