硫酸 2.0 N 在水溶液中, StandARd® 滴定液, Macron Fine Chemicals™
供应商: Avantor Performance Materials
Danger
Management of Change (MOC) category = N
MACRH381-07EA 0 CNY
MACRH381-07 MACRH381-05
硫酸 2.0 N 在水溶液中, StandARd® 滴定液, Macron Fine Chemicals™
硫酸
分子式: H₂SO₄
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064589
CAS号: 7664-93-9
UN号: 2796
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Normality 1.95 - 2.05