氢氧化钾 10% (w / v) 在水溶液中, StandARd®, Macron Fine Chemicals™
供应商: Avantor Performance Materials
Danger
Management of Change (MOC) category = N
MACRH320-01EA 194.24 CNY
MACRH320-01 MACRH320-05
氢氧化钾 10% (w / v) 在水溶液中, StandARd®, Macron Fine Chemicals™
氢氧化钾
分子式: KOH
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003553
CAS号: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN号: 1814
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (KOH)(g/100 mL) 9.5 - 10.5
Identification Passes Test