四硼酸钠, anhydrous ≥98%, AnalaR NORMAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC87097.230EA 1356 CNY
VWRC87097.230 VWRC87097.290 VWRC87097.460
四硼酸钠, anhydrous ≥98%, AnalaR NORMAPUR®
四硼酸钠
分子式: Na₂B₄O₇
沸点: 1575 °C (1013 hPa)
溶点: 742 °C
密度: 2,38 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00081185
CAS号: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 12,08733